Learn More
Complexe de toluène trifluorométhanesulfonate de cuivre(I) (2:1), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11345475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11345475 5 g 5g
11335475 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11345475 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19656.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 48209-28-5 | C9H8Cu2F6O6S2 | 517.359 g/mol
Copper(I) trifluoromethanesulfonate toluene complex serves as a vital coupling reagent for photo reactions. It is also used in the preparation of polycyclic furans and butyrolactones. Further, it is used as a reagent for the preparation of beta-lactam from beta-amino thiol-esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le complexe de toluène trifluorométhanesulfonate de cuivre(I) sert de réactif de couplage vital pour les réactions photo. Il est également utilisé dans la préparation de furanes polycycliques et de butyrolactones. De plus, il est utilisé comme réactif pour la préparation de bêta-lactame à partir de bêta-amino thiol-esters.
Solubilité
Soluble dans le toluène.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 48209-28-5
Formule moléculaire C9H8Cu2F6O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 517.359
Numéro MDL MFCD01863766
Clé InChI ATUUSMBCJWYMEG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper i trifluoromethanesulfonate toluene complex, cuotf-toluene, copper i triflate toluene complex, cuprous trifluoromethanesulfonate toluene complex, trifluoromethanesulfonic acid copper i salt toluene complex, copper i trifluoromethanesulfonate toluene complex 2:1
CID PubChem 11656500
Nom IUPAC Cuivre(1+) ; toluène ; trifluorométhanesulfonate
SMILES CC1=CC=CC=C1.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Cu+].[Cu+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(I) trifluoromethanesulfonate toluene complex (2:1)
Point de fusion 180°C (decomposition)
Point d’éclair 76°C (168°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN1325
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in toluene.
Poids de la formule 517.37
Pourcentage de pureté 98%