Learn More
Cuivre(II), 2,4-pentanedionate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462737 50 g 50g
11314549 100 g 100g
11452737 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14920.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13395-16-9 | C10H14CuO4 | 261.76 g/mol
Copper(II) 2,4-pentanedionate is used as a catalyst for carbene transfer reactions, coupling reactions and Michael addition reactions. It is also used as a catalyst for the polymerization of olefins and transesterification reactions as well as a PVC stabilizer. Further, it is used as a curing agent for epoxy resins, acrylic adhesives, silicone rubbers. In addition to this, it is used as a lubricant additive and paint drier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,4-pentanedionate de cuivre (II) est utilisé comme catalyseur pour les réactions de transfert de carbènes, les réactions de couplage et les réactions d’addition de Michael. Il est également utilisé comme catalyseur pour la polymérisation des oléfines et des réactions de transestérification ainsi que comme stabilisateur de PVC. De plus, il est utilisé comme agent de durcissement pour les résines époxy, les adhésifs acryliques, les caoutchoucs de silicone. Par ailleurs, il sert d’additif lubrifiant et déshydrateur de peinture.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13395-16-9
Formule moléculaire C10H14CuO4
Poids moléculaire (g/mol) 261.76
Numéro MDL MFCD00000016
Clé InChI QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L
Synonyme Bis(acetylacetonato)copper(II); Bis(2,4-pentanedionato)copper(II)
Nom IUPAC copper(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Cu++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) 2,4-pentanedionate
Point de fusion ∼286°C (decomposition)
Point d’ébullition 160°C (10 mmHg)
Odeur Weak
Quantité 50 g
Beilstein 4157957
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 261.76
Pourcentage de pureté 98%