Learn More
Acétate de cuivre (II) monohydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper (II) Acetate Monohydrate |
| CAS | 6046-93-1 |
| Formule moléculaire | 2 C2 H3 O2 . Cu . H2 O |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Copper Diacetate Monohydrate, Copper(2+) Acetate Monohydrate, Copper(2+) Diacetate Monohydrate, Copper(II) Acetate Monohydrate, Cupric Acetate Monohydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2 |
| SMILES | O.[Cu+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | diacétate de cuivre hydraté |
| Poids moléculaire (g/mol) | 199.65 |
| Poids de la formule | 198.9668 |
Nom du produit
¿Detecta una oportunidad de mejora?