Learn More
Acétate de cuivre (II) monohydraté, TRC
Code produit 30357236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30357236 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30357236 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC685250500G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper (II) Acetate Monohydrate
CAS 6046-93-1
Formule moléculaire 2 C2 H3 O2 . Cu . H2 O
Quantité 500 g
Synonyme Copper Diacetate Monohydrate, Copper(2+) Acetate Monohydrate, Copper(2+) Diacetate Monohydrate, Copper(II) Acetate Monohydrate, Cupric Acetate Monohydrate
Formule InChI InChI=1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
SMILES O.[Cu+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
Nom IUPAC diacétate de cuivre hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 199.65
Poids de la formule 198.9668