Learn More
Acétylacétonate de cuivre(II), TRC
Code produit 30354600
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30354600 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30354600 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC6854332.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) Acetylacetonate
CAS 13395-16-9
Formule moléculaire C10H14CuO4
Quantité 2.5 g
Synonyme Copper, bis(2,4-pentanedionato-κO2,κO4)-, (SP-4-1)-, Copper, bis(2,4-pentanedionato)- (6CI,8CI), Copper, bis(2,4-pentanedionato-O,O')-, (SP-4-1)-, Copper, bis(2,4-pentanedionato-κO,κO')-, (SP-4-1)- (9CI), (SP-4-1)-Bis(2,4-pentanedionato-κO2,κO4)copper, Bis(2,4-pentanedionato)copper, Bis(acetylacetonato)copper, Bis(acetylacetone)copper, CD 9, Copper acetylacetonate, Copper bis(2,4-pentanedionate), Copper bis(acetylacetonate), Copper bis(acetylacetone), Copper diacetylacetonate, Copper(2+) bis(acetylacetonate), Copper(II) acetylacetonate, Copper(II) bis(2,4-pentanedionate), Cupric acetylacetonate, Cupric bis(2,4-pentanedionate), Nacem Copper
Formule InChI InChI=1S/2C5H8O2.Cu/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2
SMILES CC1=O[Cu+2]2(O=C(C)C=C(C)[O-]2)[O-]C(=C1)C
Nom IUPAC cobre;(Z)-4-oxopent-2-en-2-olato
Poids moléculaire (g/mol) 261.76
Poids de la formule 261.0188