Learn More
Acétylacétonate de cuivre(II), TRC
Code produit 30351467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30351467 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30351467 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC685433500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) Acetylacetonate
CAS 13395-16-9
Formule moléculaire C10H14CuO4
Quantité 500 mg
Synonyme Copper, bis(2,4-pentanedionato-κO2,κO4)-, (SP-4-1)-, Copper, bis(2,4-pentanedionato)- (6CI,8CI), Copper, bis(2,4-pentanedionato-O,O')-, (SP-4-1)-, Copper, bis(2,4-pentanedionato-κO,κO')-, (SP-4-1)- (9CI), (SP-4-1)-Bis(2,4-pentanedionato-κO2,κO4)copper, Bis(2,4-pentanedionato)copper, Bis(acetylacetonato)copper, Bis(acetylacetone)copper, CD 9, Copper acetylacetonate, Copper bis(2,4-pentanedionate), Copper bis(acetylacetonate), Copper bis(acetylacetone), Copper diacetylacetonate, Copper(2+) bis(acetylacetonate), Copper(II) acetylacetonate, Copper(II) bis(2,4-pentanedionate), Cupric acetylacetonate, Cupric bis(2,4-pentanedionate), Nacem Copper
Formule InChI InChI=1S/2C5H8O2.Cu/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2
SMILES CC1=O[Cu+2]2(O=C(C)C=C(C)[O-]2)[O-]C(=C1)C
Nom IUPAC cobre;(Z)-4-oxopent-2-en-2-olato
Poids moléculaire (g/mol) 261.76
Poids de la formule 261.0188