Learn More
Acrylate de cuivre(II), généralement 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper(II) acrylate |
| Odeur | Weak |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 205.66 |
| Pourcentage de pureté | 95% (typically) |
| Forme physique | Poudre |