Learn More
Dihydroxyde de carbonate de cuivre(II), TRC
Code produit 30359221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30359221 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30359221 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC6852855G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) Carbonate Dihydroxide
CAS 12069-69-1
Formule moléculaire CH2Cu2O5
Quantité 5 g
Synonyme [μ-[Carbonato(2-)-kO:kO']]dihydroxydicopper, Copper Carbonate Hydroxide, (Carbonato)dihydroxydicopper, [μ-[Carbonato(2-)-O:O']]dihydroxydicopper, Carbonic Acid Copper Complex, Basic Copper Carbonate, Basic Copper Carbonate, Basic Copper Carbonate, Basic Copper(II) Carbonate, Basic Cupric Carbonate, Carbonatodihydroxodicopper, Basic Carbonic Acid Copper(2+) Salt (1:1), Cheshunt Compound, Copper Basic Carbonate, Copper Carbonate Hydroxide, Copper Dihydroxide Carbonate, Copper Hydroxide Carbonate, Cupric Carbonate, Cupric Carbonate Hydroxide, Basic Cupric Carbonate, Dicopper Dihydroxycarbonate, Dicopper(2+) Carbonate Dihydroxide
Formule InChI InChI=1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
SMILES [Cu+2].O[Cu]O.[O-]C(=O)[O-]
Nom IUPAC cuivre ;dihydroxycuivre ;carbonate
Poids moléculaire (g/mol) 221.12
Poids de la formule 219.8494