Learn More
Ethoxyde de cuivre(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15452657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15452657 25 g 25g
15432657 1 g 1g
15442657 5 g 5g
15462657 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15452657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046316.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2850-65-9 | C4H10CuO2 | 153.668 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2850-65-9
Formule moléculaire C4H10CuO2
Poids moléculaire (g/mol) 153.668
Numéro MDL MFCD00015650
Clé InChI CRCKGIUJMFFISH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme copper ii ethoxide, copper diethoxide, ethanol, copper 2 salt, copper ethoxide, cupric ethoxide, acmc-20aldp, copper 2+ bis ethoxide, copper 2+ ion bis ethoxide
CID PubChem 14419876
Nom IUPAC Cuivre ; éthanolate
SMILES CC[O-].CC[O-].[Cu+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper (II) ethoxide
Point de fusion ∼120°C (decomposition)
Couleur Vert
Formule linéaire Cu(OC2H5)2
Quantité 25 g
Numéro UN UN3181
Sensibilité Air and moisture sensitive
Poids de la formule 153.67
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre, conditionné sous argon