Learn More
Ethylate de cuivre(II), Thermo Scientific™
Code produit 11333507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
5 g
25 g
Conditionnement:
0.50g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11333507 25 g 25g
11313507 0.5 g 0.50g
11323507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11333507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 018862.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2850-65-9
Formule moléculaire C4H10CuO2
Poids moléculaire (g/mol) 153.668
Numéro MDL MFCD00015650
Clé InChI CRCKGIUJMFFISH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme copper ii ethoxide, copper diethoxide, ethanol, copper 2 salt, copper ethoxide, cupric ethoxide, acmc-20aldp, copper 2+ bis ethoxide, copper 2+ ion bis ethoxide
CID PubChem 14419876
Nom IUPAC Cuivre ; éthanolate
SMILES CC[O-].CC[O-].[Cu+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) ethoxide
Point de fusion ∼120°C (decomposition)
Couleur Vert
Odeur Alcohol-like
Formule linéaire Cu(OC2H5)2
Quantité 25 g
Numéro UN UN3181
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water and decomposes.
Poids de la formule 153.67
Forme physique Poudre