Learn More
Copper(II) ethylacetoacetate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30780964
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30780964 25 g
30778917 1 g
30770288 100 g
30775460 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30780964 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12224425g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) ethylacetoacetate
CAS 14284-06-1
Formule moléculaire C12H18CuO6
Numéro MDL MFCD00017759
Quantité 25 g
SMILES CCOC1=O[Cu+2]2(O=C(C)[CH-]1)O=C(C)[CH-]C(OCC)=O2
Poids moléculaire (g/mol) 321.82
Pourcentage de pureté 98%