Learn More
Formiate de cuivre(II) tétrahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is employed as an antibacterial agent in the treatment of cellulose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé comme agent antibactérien dans le traitement de la cellulose.
Solubilité
Soluble dans l’eau (125 g/l à 20°C). Très légèrement soluble dans l’alcool. Pratiquement insoluble dans la plupart des solvants organiques.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases fortes. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | Copper(II) formate tetrahydrate |
| Quantité | 50 g |
| Numéro UN | UN3077 |
| Merck Index | 14,2639 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (125g/L at 20°C). Very slightly soluble in alcohol. Practically insoluble in most organic solvents. |
| Poids de la formule | 225.65 (153.59 Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.