Learn More
Formiate de cuivre(II) tétrahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478497 250 g 250g
11468497 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11478497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18569.30
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5893-61-8 | C2H10CuO8 | 225.64 g/mol
It is employed as an antibacterial agent in the treatment of cellulose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme agent antibactérien dans le traitement de la cellulose.
Solubilité
Soluble dans l’eau (125 g/l à 20°C). Très légèrement soluble dans l’alcool. Pratiquement insoluble dans la plupart des solvants organiques.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases fortes. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5893-61-8
Formule moléculaire C2H10CuO8
Poids moléculaire (g/mol) 225.64
Numéro MDL MFCD00167128
Clé InChI LSIWWRSSSOYIMS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper ii formate tetrahydrate, cupric formate tetrahydrate, copper diformate tetrahydrate, unii-v7ra28204j, copper 2+ formate tetrahydrate, cupric formate tetrahydrate mi, copper formate cu hcoo 2 tetrahydrate, formic acid copper salt 2:1 tetrahydrate, acmc-209m8c
CID PubChem 6432244
Nom IUPAC Cuivre ; diformate ; tétrahydraté
SMILES C(=O)[O-].C(=O)[O-].O.O.O.O.[Cu+2]
Specifications
Nom chimique ou matériau Copper(II) formate tetrahydrate
Quantité 250 g
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,2639
Informations sur la solubilité Soluble in water (125g/L at 20°C). Very slightly soluble in alcohol. Practically insoluble in most organic solvents.
Poids de la formule 225.65 (153.59 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%