Learn More
Gluconate de cuivre(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327128 250 g 250g
11307128 50 g 50g
11317128 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11327128 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 015325.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 527-09-3 | C12H22CuO14 | 453.84 g/mol
Copper(II) gluconate is used in dietary supplement. It is also used to treat acne vulgaris, common cold, hypertension, premature labor, leishmaniasis and visceral postoperative complications. Further, it is used in oral deodorants and feed additives. In addition to this, it is used as a synergist and nutritional supplement for foods. It is the active component in retsyn used in mints and certs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 527-09-3
Formule moléculaire C12H22CuO14
Poids moléculaire (g/mol) 453.84
Numéro MDL MFCD00075297
Clé InChI OCUCCJIRFHNWBP-IYEMJOQQSA-L
Synonyme copper gluconate
CID PubChem 131854750
ChEBI CHEBI:31431
Nom IUPAC Cuivre ; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Cu+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) gluconate
Point de fusion 155°C to 157°C
Quantité 250 g
Merck Index 14,2640
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in acetone,alcohol and ether.
Poids de la formule 453.85
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) gluconate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cupric gluconate