Learn More
Hexafluoro 2,4-pentanedionate de cuivre(II) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342458
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11342458 5 g 5g
11332458 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342458 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014505.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 155640-85-0
Formule moléculaire C10H2CuF12O4
Poids moléculaire (g/mol) 477.65
Numéro MDL MFCD00151019
Clé InChI HZXGNBMOOYOYIS-PAMPIZDHSA-L
Synonyme copper ii hexafluoroacetylacetonate hydrate, bis hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, copper hexafluoroacetylacetonate hydrate, copper ii hexafluoroacetyl-acetonate hydrate, hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii hexafluoroacetylacetonate hydrate, elec. gr., bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, 3z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy cuprio oxy pent-3-en-2-one hydrate
CID PubChem 56845342
Nom IUPAC cuivre ; (E)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one ; hydrate
SMILES [Cu++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate
Point de fusion ∼100°C
Point d’ébullition 220°C (decomposition)
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in methanol, acetone, toluene
Poids de la formule 477.64 (Anhydrous)
Forme physique Cristalline
RUO– À des fins de recherche uniquement