Learn More
Isopropoxyde de cuivre(II), 98 % (base métal)
Code produit 11328727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328727 1 g 1g
11318727 5 g 5g
11308727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11328727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035821.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 23578-23-6 | C6H14CuO2 | 181,72 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23578-23-6
Formule moléculaire C6H14CuO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.72
Numéro MDL MFCD00074982
Clé InChI VNGORJHUDAPOQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme copper ii isopropoxide, acmc-20aldx, copper ii diisopropoxide, copper 2+ dipropan-2-olate, 2-propanol,copper 2+ salt 9ci, copper 2+ bis propan-2-olate, copper 2+ ion bis propan-2-olate
CID PubChem 14389592
Nom IUPAC copper ;propan-2-olate
SMILES [Cu++].CC(C)[O-].CC(C)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) isopropoxide
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3180
Sensibilité Moisture Sensitive
Poids de la formule 181.73
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
RUO– À des fins de recherche uniquement