Learn More
Méthacrylate de cuivre(II), tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358758 5 g 5g
11348758 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358758 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041621.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 19662-59-0 | C4H5CuO2 | 148.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19662-59-0
Formule moléculaire C4H5CuO2
Poids moléculaire (g/mol) 148.63
Numéro MDL MFCD00080547,MFCD00156451,MFCD00080547
Clé InChI BFHDHRZKYIRNRP-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 121233728
Nom IUPAC cuivre ; acide 2-méthylprop-2-énoïque ;hydrate
SMILES [Cu++].CC(=C)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) methacrylate
Couleur Bleu-vert
Formule linéaire [H2C=C(CH3)CO2]2Cu
Quantité 5 g
Poids de la formule 233.71
Qualité Technique
Forme physique Poudre