Learn More
Oxalate de cuivre(II) hémihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428306 250 g 250g
11418306 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11428306 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15365.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.16€
    128.65€ / 250g
    Économisez 32.51€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5893-66-3 | C4H8Cu2O10 | 343.19 g/mol
Copper(II) oxalate hemihydrate is used as a catalyst for organic reactions; as stabilizer for acetylated polyformaldehyde; in anticaries compositions; in seed treatments to repel birds and rodents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hémi-hydrate d’oxalate de cuivre(II) est utilisé comme catalyseur pour les réactions organiques ; comme stabilisateur pour le polyformaldéhyde acétylé ; dans les compositions anti-caries ; dans les traitements des semences pour repousser les oiseaux et les rongeurs.
Solubilité
Soluble dans NH{4}OH
Remarques
Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants. Incompatible avec les métaux actifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5893-66-3
Formule moléculaire C4H8Cu2O10
Poids moléculaire (g/mol) 343.19
Numéro MDL MFCD00150451
Clé InChI NNZNHNMQOYUANB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cupric oxalate, copper oxalate hemihydrate
CID PubChem 122130000
Nom IUPAC cuivre ; acide oxalique ; hydrate
SMILES O.O.[Cu].[Cu].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) oxalate hemihydrate
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 250 g
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,2645
Informations sur la solubilité Soluble in NH4OH
Poids de la formule 160.57 (151.51 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre