Learn More
Sulfate de cuivre(II) pentahydraté, TRC
Code produit 30352546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30352546 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30352546 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC685370100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper sulfate pentahydrate
CAS 7758-99-8
Formule moléculaire Cu . SO4 . 5[H2O]
Quantité 100 g
Synonyme Copper(II) sulphate pentahydrate, Sulfuric acid copper(2+) Salt (1:1) Pentahydrate, Copper Sulfate (CuSO4) Pentahydrate, Copper Sulfate Pentahydrate, Copper(2+) Sulfate Pentahydrate, Copper(II) Sulfate Pentahydrate, Cupric Sulfate Pentahydrate, Sulfuric acid copper(2+) salt (1:1), pentahydrate
Formule InChI InChI=1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
SMILES [O-]S([O-])(=O)=O.[Cu+2].O.O.O.O.O
Nom IUPAC Sulfate de cuivre pentahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 249.68
Poids de la formule 248.9342