Learn More
Trifluoroacétate de cuivre (II) hydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper (II) trifluoroacetate hydrate |
| CAS | 123333-88-0 |
| Formule moléculaire | 2 C2 F3 O2 . Cu . H2 O |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/2C2HF3O2.Cu.H2O/c2*3-2(4,5)1(6)7;;/h2*(H,6,7);;1H2/q;;+2;/p-2 |
| SMILES | O.[Cu+2].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | cuivre ; 2,2,2-trifluoroacétate ;hydraté |
| Poids moléculaire (g/mol) | 307.592 |
| Poids de la formule | 306.91 |