Learn More
Cuivre, laiton au manganèse, ARMI ∣MBH
Code produit 17922136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17922136 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17922136 Fournisseur ARMI/MBH Code fournisseur MBH31X MNB12 CG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
ARMI ∣MBH produit des matériaux de référence certifiés en alliage métallique de haute qualité et établit des normes pour Spark-OES. ICP et l'analyse élémentaire XRF. L'offre comprend l'acier, l'aluminium, le titane, le nickel, le cobalt, le cuivre, le magnésium et bien d'autres matériaux.
Cuivre, manganèse, laiton, Ø 40x15mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium/Sulfur/Selenium/Boron/Silver/Cadmium/Chromium/Carbon/Arsenic/Antimony/Bismuth/Cobalt/Silicon/Phosphorus/Tin/Iron/Nickel/Aluminium/Lead/Manganese/Zinc/Copper
CAS 7440-50-8
Quantité 1 de chaque
Forme Disque
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Magnesium -100 ppm/Sulfur -100 ppm/Selenium -70 ppm/Boron -13 ppm/Silver 0.0021 %/Cadmium 0.0022 %/Chromium 0.0026 %/Carbon 0.009 %/Arsenic 0.01 %/Antimony 0.0101 %/Bismuth 0.0101 %/Cobalt 0.012 %/Silicon 0.046 %/Phosphorus 0.078 %/Tin 0.171 %/Iron 0.29 %/Nickel 0.696 %/Aluminium 0.7 %/Lead 1.97 %/Manganese 16.1 %/Zinc 21.2 %/Copper 58.3 %