Learn More
Bronze de cuivre et manganèse B, CDA 674, C67400, 50 g, ARMI ∣MBH
Description
Bronze de cuivre et de manganèse B, CDA 674, C67400, 50 g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Arsenic/Phosphorus/Carbon/Nickel/Tin/Lead/Iron/Silicon/Aluminium/Manganese/Zinc/Copper/Antimony |
| CAS | 7440-50-8 |
| Quantité | 50 g |
| Forme | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Arsenic 0.0008 %/Phosphorus 0.0024 %/Carbon 0.003 %/Nickel 0.0242 %/Tin 0.039 %/Lead 0.051 %/Iron 0.053 %/Silicon 0.86 %/Aluminium 0.96 %/Manganese 2.6 %/Zinc 36.66 %/Copper 58.77 %/Antimony (0.0006) % |