missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spinodal cuivre-nickel-étain, CDA 729, C72900/C96800M, 50 g, ARMI ∣MBH
Description
Spinodal de cuivre, nickel et étain, CDA 729, C72900/C96800M, 50 g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium/Aluminium/Boron/Manganese/Antimony/Silver/Lead/Zinc/Cobalt/Tin/Nickel/Copper/Phosphorus/Titanium/Silicon/Bismuth/Iron |
| CAS | 7440-50-8 |
| Quantité | 50 g |
| Forme | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Magnesium 0.0002 %/Aluminium 0.0003 %/Boron 0.0005 %/Manganese 0.0019 %/Antimony 0.006 %/Silver 0.0181 %/Lead 0.026 %/Zinc 0.029 %/Cobalt 0.119 %/Tin 8.92 %/Nickel 15.72 %/Copper 74.91 %/Phosphorus (0.0006) %/Titanium (0.0008) %/Silicon (0.0023) %/Bismuth (0.0027) %/Iron (0.09) % |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?