Learn More
Fil de nickel en cuivre, dia. 0,13 mm (0,005 po), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359378
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 m
500 m
Conditionnement:
100m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359378 500 m -
11349378 100 m 100m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11359378 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043270.H9
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Forme : Env. 0,11 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper Nickle
Couleur Argent
Aspect Silver-colored wire
Quantité 500 m
Odeur Odorless
Forme Fil, 0,13 mm (0,005 po) de diamètre
Formule moléculaire Cu:Ni 55:45 wt%
Numéro MDL MFCD00801098