Learn More
Fil de nickel et cuivre, 1,6 mm (0,064 po) de diamètre, Thermo Scientific™
Code produit 11329388
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 m
25 m
5 m
Conditionnement:
100m
25m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11329388 5 m 5m
11319388 25 m 25m
11339388 100 m 100m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11329388 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043273.G5
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper Nickel wire
Note relative au nom 1.6mm (0.064 in.) dia.
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Cu:Ni 55:45 wt%
Quantité 5 m
Poids ≈17.9g/m
Forme Câble
Numéro MDL MFCD00801098