Learn More
Velp Scientifica™ Oxyde de cuivre
Code produit 15349574 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Oxyde de cuivre
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15349574 Oxyde de cuivre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15349574 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur A00000157
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Oxyde de cuivre Velp Scientifica™ à utiliser avec l’analyseur d’azote Dumas NDA 701 et 702.
  • À utiliser avec NDA 701 et 702
Spécification
Type Oxyde de cuivre
Capacité de l’échantillon 50 g
À utiliser avec Analyseur d’azote Dumas
Poids (métrique) 0,05 kg
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • COPPER OXIDE, 50G
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: copper(II) oxide