Learn More
Phtalocyanine de cuivre, teneur en colorant ca 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper phthalocyanine |
| Note relative au nom | dye content ca 95% |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Spectrométrie UV | Complies |
| Merck Index | 15, 2505 |
| Couleur | Bleu |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in 98% h2so4, practically insoluble in alcohol and hydrocarbons |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Poudre cristalline fine |
| Afficher plus |