Learn More
Plaque de cuivre, irrégulière, dimensions nominales de 10x34x0,6 cm (4x13,5x0,25 po), Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15414905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414905 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15414905 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043822.KS
 Article restreint
Expédition estimée: 14-10-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper plate
Note relative au nom Irregular, nominal 10x34x0.6cm (4x13.5x0.25 in.)
CAS 7440-50-8
Quantité 1 Ea.
Odeur Odorless
Poids ≈1.18 to 1.7kg
Forme Plaque
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Cu
Numéro MDL MFCD00010965
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cu]
Nom IUPAC cuivre
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic