Learn More
Plaque en cuivre, haute conductivité sans oxygène (OFHC), alliage 101, 2,4 mm (0,093 po) d’épaisseur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15483955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15483955 300 x 300 mm 1 pièce
15473955 150 x 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15483955 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045210.HB
 Article restreint
Expédition estimée: 21-10-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper plate, Alloy 101
Note relative au nom Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), 2.4mm (0.093 in.) thick
Quantité 300 x 300 mm
Forme Plaque
Numéro MDL MFCD00010965