Learn More
Poudre de cuivre, 325 mailles, 10 % max +325 mailles, 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
10kg
2kg
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11331509 50 g 50g
11301509 500 g 500g
11311509 2 kg 2kg
11321509 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11331509 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013990.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper powder
Quantité 50 g
Dimensions de la maille −325 Mesh 10% max +325 Mesh
Odeur Odorless
Granulométrie APS 8 to 11 Micron (FSSS)
Forme Poudre
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3089
Pourcentage de pureté 99%