Learn More
Poudre de cuivre, maille -625, APS 0,50-1,5 micron ,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399567 250 g 250g
11319577 10 g 10g
11309577 50 g 50g
11389567 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11399567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041205.30
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper
Aspect Copper colored powder
Densité 8.94g/cm3
Quantité 250 g
Dimensions de la maille -625 Mesh
Odeur Odorless
Tension de vapeur 0 hPa
Plage de pourcentage du dosage 99% (Metals basis)
Forme Poudre