Learn More
Cuivre, poudre, 99 % et plus, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| CAS | 7440-50-8 |
| Point de fusion | 1083°C |
| Point d’ébullition | 2595°C |
| Quantité | 2500 g |
| Formule moléculaire | Cu |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |