Learn More
Poudre de cuivre, semi-sphérique, mailles de -50+70, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper powder |
| Quantité | 100 g |
| Dimensions de la maille | −50+70 Mesh |
| Odeur | Odorless |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro UN | UN3077 |
| Pourcentage de pureté | 99% |