Learn More
Poudre de cuivre, sphérique, maille de -100, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11326078
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11326078 250 g 250g
11346078 50 g 50g
11336078 1 kg 1kg
11356078 5 x 1 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11326078 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011070.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper powder
Quantité 250 g
Dimensions de la maille −100 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre sphérique
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3077
Pourcentage de pureté 99.5%