Learn More
Tige en cuivre, 25,4 mm (1,0 po) de diamètre, Puratronic™, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mm
50 mm
250 mm
Conditionnement:
10mm
250mm
50mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499910 250 mm 250mm
11409920 10 mm 10mm
11489910 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499910 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044695.DT
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Specifications
Nom chimique ou matériau Copper rod
Note relative au nom 25.4mm (1.0 in.) dia.
Quantité 250 mm
Odeur Odorless
Poids ≈45.3g/cm
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Puratronic