Learn More
Grenaille de cuivre, 99,99 % (base de métaux), sans oxygène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11384207 2 kg 2kg
11394207 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11384207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036686.A3
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper
Quantité 2 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (metals basis)
Forme Tir