Learn More
Grenaille de cuivre, 0,8-2 mm (0,03-0,08 in), 99,5 % (sur la base des métaux)
Code produit 11399718
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399718 500 g 500g
15416595 100 g 100g
11309728 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11399718 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044213.36
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS : 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Specifications
Nom chimique ou matériau Copper
Aspect Copper colored shot
Densité 8.94g/cm3
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Tension de vapeur 0 hPa
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Forme Bille, 0,8-2 mm (0,03-0,08 po)
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
RUO– À des fins de recherche uniquement