Learn More
Grenaille de cuivre, 0,8-2 mm (0,03-0,08 in), 99,5 % (sur la base des métaux)
Code produit 15416595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416595 100 g 100g
11399718 500 g 500g
11309728 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15416595 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044213.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper
Aspect Copper colored shot
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Tension de vapeur 0 hPa
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Forme Bille, 0,8-2 mm (0,03-0,08 po)
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
RUO– À des fins de recherche uniquement