Learn More
Lingot de cuivre, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, 99,995 % (base de métaux), sans oxygène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399788 50 g 50g
11309798 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399788 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044258.18
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-50-8 | Molecular Formula: Cu | Molecular Weight: 63.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper slug
Note relative au nom 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length, Oxygen free
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Poids ≈0.45g/slug
Forme Pastille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté ≥99.995%