Learn More
Cible de pulvérisation en cuivre, 76,2 mm (3,0 po) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po) d’épaisseur, 99,999 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15464785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464785 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15464785 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040841.KS
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper sputtering target
Note relative au nom 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Quantité 1 Ea.
CAS 7440-50-8
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Cu
Numéro MDL MFCD00010965
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cu]
Nom IUPAC cuivre
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Pourcentage de pureté 99.999%