Learn More
Solution étalon de métal au cuivre 1000 ppm, pour AAS, solution HNO3 1 M, Fisher Chemical
Code produit. 10743173 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 10743173
Marque: Fisher Chemical J/8025/05
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Solution étalon de métal au cuivre, 1 000 ppm, pour AAS, solution HNO3 1 M.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3251-23-8
Formule moléculaire CuN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 187.554
Numéro MDL 10967
Clé InChI XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme copper dinitrate, cupric nitrate, copper ii nitrate, copper nitrate, cupric dinitrate, claycop, copper 2+ nitrate, caswell no. 246, nitric acid, copper 2+ salt, unii-9tc879s2zv
CID PubChem 18616
ChEBI CHEBI:78036
Nom IUPAC Cuivre ; dinitrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Cu+2]
Spécification
Couleur Incolore
pH 1
Quantité 100 mL
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Forme Liquide