Learn More
Solution de métal standard en cuivre 1000ppm, pour ICP, solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Conditionnement:
500mL
Description
Flacon en plastique PEHD de 500 ml
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| pH | 1 |
| CAS | 3251-23-8 |
| Quantité | 500 mL |
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| Forme | Liquide |
| Formule moléculaire | CuN2O6 |
| Numéro MDL | 10967 |
| Synonyme | copper dinitrate, cupric nitrate, copper ii nitrate, copper nitrate, cupric dinitrate, claycop, copper 2+ nitrate, caswell no. 246, nitric acid, copper 2+ salt, unii-9tc879s2zv |
| Clé InChI | XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |