Learn More
Cuivre, Technique, Feuille de métal, (environ 0,1  mm), Fisher Chemical
Code produit 10685292 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10685292 250 g 250g
10365600 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10685292 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/7050/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Couleur Marron
Point de fusion 1083°C
Point d’ébullition 2595°C
Quantité 250 g
Conditionnement Récipient en plastique
Forme Solide
Poids de la formule 63.54g/mol