Learn More
Feuille mince de cuivre, 0,0125 mm (0,0005 po) d’épaisseur, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318837
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11318837 100 x 100 mm 1 pièce
11328837 25 x 25 mm 25mm
11400151 50 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11318837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 038381.GH
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : Env. 0,07 g/25 x 25 mm ; Non certifié sans micro-trous
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper
Aspect Copper colored thinfoil
Quantité 100 x 100 mm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)