Learn More
Copeaux de cuivre, 99 +% (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391218 250 g 250g
11381218 50 g 50g
11301228 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11391218 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010161.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper
Aspect Copper colored strands
Densité 8.94g/cm3
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Tension de vapeur 0 hPa
Plage de pourcentage du dosage 99+% (Metals basis)
Forme Copeaux, longs, fins, torsadés
Poids de la formule 63.546