Learn More
Fil de cuivre, 0,1 mm (0,004 po) de diamètre, Puratronic™, 99,9999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper wire |
| Note relative au nom | 0.1mm (0.004 in.) dia. |
| Quantité | 10 m |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈0.07g/m |
| Forme | Câble |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.9999% |
| Qualité | Puratronic |