Learn More
Fil de cuivre, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11331558
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 m
25 m
100 m
Unit Size:
100m
25m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11331558 5 m 5m
11341558 25 m 25m
11351558 100 m 100m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11331558 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010973.G5
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Specifications
Nom chimique ou matériau Copper wire
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) dia.
Quantité 5 m
Odeur Odorless
Poids ≈1.75g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic