Learn More
Fil de cuivre, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, hybridé, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11336877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 m
100 m
500 m
Conditionnement:
100m
25m
500m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11336877 25 m 25m
11326877 100 m 100m
11346877 500 m 500m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11336877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010782.G9
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Forme : Env. .7.02 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper
Note relative au nom Annealed
Aspect Copper colored wire
Densité 8.94g/cm3
Quantité 25 m
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Forme Fil, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre