Learn More
Coptisine chloride, MedChemExpress
Description
Coptisine chloride is an alkaloid from Chinese goldthread, and acts as an efficient uncompetitive IDO inhibitor with a Ki value of 5.8 μM and an IC50 value of 6.3 μM. Coptisine chloride is a potent H1N1 neuraminidase (NA-1) inhibitor with an IC50 of 104.6 μg/mL and can be used for influenza A (H1N1) infection.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Coptisine chloride |
| CAS | 6020-18-4 |
| Couleur | Reddish Brown |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H14ClNO4 |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 10.42 mg/mL (29.29 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | C1(C(CC[N+]2=C1C=C(C=C3)C(C4=C3OCO4)=C2)=C5)=CC6=C5OCO6.[Cl-] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 355.77 |
| Poids de la formule | 355.77 |
| Afficher plus |