missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Coptisine chloride, MedChemExpress

Code produit 16409136
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16409136 100 mg
16469078 10 mg
16464877 50 mg
16401498 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16409136 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0736

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Coptisine chloride is an alkaloid from Chinese goldthread, and acts as an efficient uncompetitive IDO inhibitor with a Ki value of 5.8 μM and an IC50 value of 6.3 μM. Coptisine chloride is a potent H1N1 neuraminidase (NA-1) inhibitor with an IC50 of 104.6 μg/mL and can be used for influenza A (H1N1) infection.

Coptisine chloride is an alkaloid from Chinese goldthread, and acts as an efficient uncompetitive IDO inhibitor with a Ki value of 5.8 μM and an IC50 value of 6.3 μM. Coptisine chloride is a potent H1N1 neuraminidase (NA-1) inhibitor with an IC50 of 104.6 μg/mL and can be used for influenza A (H1N1) infection.

Spécification

Nom chimique ou matériau Coptisine chloride
CAS 6020-18-4
Couleur Reddish Brown
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H14ClNO4
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 10.42 mg/mL (29.29 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C1(C(CC[N+]2=C1C=C(C=C3)C(C4=C3OCO4)=C2)=C5)=CC6=C5OCO6.[Cl-]
Poids moléculaire (g/mol) 355.77
Poids de la formule 355.77
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.